Learn More
1,3-Dicloro-5-etil-5-metilhidantoína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Dichloro-5-ethyl-5-methylhydantoin |
| CAS | 89415-87-2 |
| Fórmula molecular | C6 H8 Cl2 N2 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2,4-Imidazolidinedione, 1,3-dichloro-5-ethyl-5-methyl-, Hydantoin, 1,3-dichloro-5-ethyl-5-methyl- (6CI,7CI), 1,3-Dichloro-5-ethyl-5-methyl-2,4-imidazolidinedione, DCMEH |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8Cl2N2O2/c1-3-6(2)4(11)9(7)5(12)10(6)8/h3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCC1(C)N(Cl)C(=O)N(Cl)C1=O |
| Nombre IUPAC | 1,3-dicloro-5-etil-5-metilimidazolidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 211.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 209.9963 |