Learn More
1,3-Dicloro-5-(clorometil)benceno, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10501133
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10501133 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10672463 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10357684 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10501133 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SPB00444DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
CAS 3290-06-0
Fórmula molecular C7H5Cl3
Peso molecular (g/mol) 195.467
Clave InChI ZFLRKAMKGYNFPH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dichlorobenzyl chloride, 1,3-dichloro-5-chloromethyl benzene, benzene, 1,3-dichloro-5-chloromethyl, 3,5-dichlorobenzylchloride, unii-c076i19eql, 5-chloromethyl-1,3-dichlorobenzene, pubchem16695, alpha,3,5-trichlorotoluene, 3,4-dichloro benzyl chloride, ksc495g8l
PubChem CID 137880
Nombre IUPAC 1,3-dicloro-5-(clorometilo)benceno
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Dichloro-5-(chloromethyl)benzene
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal Cl2C6H3CH2Cl
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.48
Porcentaje de pureza 97%