Learn More
1,3-Dicloro-5,5-dimetilhidantoína, TRC
Código de producto. 30386111
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30386111 1 g
30372593 25 g
30388192 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30386111 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4344301G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118-52-5
Fórmula molecular C5 H6 Cl2 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 197.02
Sinónimo 2,4-Imidazolidinedione, 1,3-dichloro-5,5-dimethyl-, N,N'-Dichlorodimethylhydantoin, 1,3-Dichloro-5,5-dimethylhydantoin, 1,3-Dichloro-5,5-dimethyl-imidazolidine-2,4-dione
Nombre IUPAC 1,3-dicloro-5,5-dimetilimidazolidina-2,4-diona
SMILES CC1(C)N(Cl)C(=O)N(Cl)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dichloro-5,5-dimethylhydantoin
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6Cl2N2O2/c1-5(2)3(10)8(6)4(11)9(5)7/h1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.9806