Learn More
1,3-Dicloro-5,5-dimetilhidantoína, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420653
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11420653 500 g 500 g
11410653 100 g 100 g
11430653 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11420653 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A12718.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.98€
    45.65€ / 500 g
    Ahorro 9.33€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 118-52-5 | C5H6Cl2N2O2 | 197.015 g/mol
Dantoin(R) DCDMH is an industrial bleaching agent based on dimethyl hydantoin. This product finds application wherever solid bleach is desired. It is used as a mild chlorinating agent in organic synthesis.It is also used as a sanitizer in swimming pools, laundries restaurants, cutting oils and pharmaceutical industry as a general cleaner. Other uses include it is been used as a preventer and catalyst in polymer industry, used to emboss or texturize resinous sheet preparations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El Dantoin(R) DCDMH es un agente blanqueador industrial con base de dimetilhidantoína. Este producto se aplica en cualquier lugar donde se desee utilizar lejía sólida. Se utiliza como un agente clorante suave en la síntesis orgánica. También se utiliza como desinfectante en piscinas, lavanderías, restaurantes, aceites de corte y en el sector farmacéutico como un limpiador general. Entre sus otros usos cabe citar su labor como inibidor y catalizador en la industria de polímeros, su uso para grabar en relieve o texturizar preparaciones de láminas resinosas.
Solubilidad
Soluble en 0,21 g/100 ml de agua (25 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes reductores, ácidos, bases fuertes, materiales orgánicos, metales en polvo. Sensible al aire, la luz y la humedad. Estable, menos ante un oxidante fuerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 118-52-5
Fórmula molecular C5H6Cl2N2O2
Peso molecular (g/mol) 197.015
Número MDL MFCD00003190
Clave InChI KEQGZUUPPQEDPF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-dichloro-5,5-dimethylhydantoin, dantoin, dactin, daktin, dichlorantin, omchlor, halane, hydan, hydantoin, dichlorodimethyl, hydan antiseptic
PubChem CID 8360
Nombre IUPAC 1,3-dicloro-5,5-dimetilimidazolidina-2,4-diona
SMILES CC1(C(=O)N(C(=O)N1Cl)Cl)C
Specifications
Nombre del producto químico o material 1,3-Dichloro-5,5-dimethylhydantoin
Punto de fusión 130°C to 134°C
Densidad 1.5
Temperatura de inflamación 174°C (345°F)
Cantidad 500 g
Número UN UN1479
Beilstein 146013
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,3065
Información de solubilidad Soluble in water 0.21g/100 mL (25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.02
Porcentaje de pureza 98%