Learn More
1,3-Dicloro-5,5-dimetilhidantoína, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11410653
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11410653 100 g 100 g
11420653 500 g 500 g
11430653 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11410653 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12718.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
CAS: 118-52-5 | C5H6Cl2N2O2 | 197.015 g/mol
Dantoin(R) DCDMH is an industrial bleaching agent based on dimethyl hydantoin. This product finds application wherever solid bleach is desired. It is used as a mild chlorinating agent in organic synthesis.It is also used as a sanitizer in swimming pools, laundries restaurants, cutting oils and pharmaceutical industry as a general cleaner. Other uses include it is been used as a preventer and catalyst in polymer industry, used to emboss or texturize resinous sheet preparations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El Dantoin(R) DCDMH es un agente blanqueador industrial con base de dimetilhidantoína. Este producto se aplica en cualquier lugar donde se desee utilizar lejía sólida. Se utiliza como un agente clorante suave en la síntesis orgánica. También se utiliza como desinfectante en piscinas, lavanderías, restaurantes, aceites de corte y en el sector farmacéutico como un limpiador general. Entre sus otros usos cabe citar su labor como inibidor y catalizador en la industria de polímeros, su uso para grabar en relieve o texturizar preparaciones de láminas resinosas.
Solubilidad
Soluble en 0,21 g/100 ml de agua (25 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes reductores, ácidos, bases fuertes, materiales orgánicos, metales en polvo. Sensible al aire, la luz y la humedad. Estable, menos ante un oxidante fuerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 118-52-5
Fórmula molecular C5H6Cl2N2O2
Peso molecular (g/mol) 197.015
Número MDL MFCD00003190
Clave InChI KEQGZUUPPQEDPF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-dichloro-5,5-dimethylhydantoin, dantoin, dactin, daktin, dichlorantin, omchlor, halane, hydan, hydantoin, dichlorodimethyl, hydan antiseptic
PubChem CID 8360
Nombre IUPAC 1,3-dicloro-5,5-dimetilimidazolidina-2,4-diona
SMILES CC1(C(=O)N(C(=O)N1Cl)Cl)C
Specifications
Nombre del producto químico o material 1,3-Dichloro-5,5-dimethylhydantoin
Punto de fusión 130°C to 134°C
Densidad 1.5
Temperatura de inflamación 174°C (345°F)
Cantidad 100 g
Número UN UN1479
Beilstein 146013
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,3065
Información de solubilidad Soluble in water 0.21g/100 mL (25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.02
Porcentaje de pureza 98%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1,3-Dichloro-5,5-dimethylhydantoin
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Hazard Statement
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Dichloro-5,5-dimethylhydantoin