Learn More
1,3-Dicloro-2-propanol, TRC
Código de producto. 30138382
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138382 50 g 50 g
30132846 5 g 5 g
30009021 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138382 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43580050G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96-23-1
Fórmula molecular C3 H6 Cl2 O
Peso molecular (g/mol) 128.99
Sinónimo 1,3-Dichloro-2-propanol, 1,3-Dichloro-2-hydroxypropane, 1,3-Dichlorohydrin, 1,3-Dichloroisopropanol, 1,3-Dichloroisopropyl alcohol, 2-Chloro-1-(chloromethyl)ethanol, Bis(chloromethyl)methanol, Glycerol 1,3-dichlorohydrin, Glycerol α,γ-dichlorohydrin, NSC 70982, Propylene dichlorohydrin, sym-Dichloroisopropyl alcohol, sym-Glycerol dichlorohydrin, α,γ-Dichlorohydrin, α-Dichlorohydrin
Nombre IUPAC 1,3-dicloropropan-2-ol
SMILES OC(CCl)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dichloropropan-2-ol
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6Cl2O/c4-1-3(6)2-5/h3,6H,1-2H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.9796