Learn More
1,3-Dicloro-2-propanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10032320 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
250 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10032320 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
10184290 1 L Frasco de vidrio 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10032320 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 180182500
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 96-23-1 | C3H6Cl2O | 128.98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96-23-1
Fórmula molecular C3H6Cl2O
Peso molecular (g/mol) 128.98
Número MDL MFCD00000951
Clave InChI DEWLEGDTCGBNGU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-dichloro-2-propanol, dichlorohydrin, 1,3-dichloroisopropanol, 1,3-dichlorohydrin, glycerol 1,3-dichlorohydrin, 2-propanol, 1,3-dichloro, enodrin, 1,3-dichloro-2-hydroxypropane, 1,3-dichloroisopropyl alcohol, sym-glycerol dichlorohydrin
PubChem CID 7289
ChEBI CHEBI:18917
Nombre IUPAC 1,3-dicloropropan-2-ol
SMILES OC(CCl)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Dichloro-2-propanol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -4.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.3510g/mL
Punto de ebullición 172.0°C to 176.0°C
Temperatura de inflamación 74°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClCH2CH(OH)CH2Cl
Índice de refracción 1.4820 to 1.4840
Cantidad 250 mL
Beilstein 01, 364
Índice Merck 15, 3084
Gravedad específica 1.351
Información de solubilidad Solubility in water: 13g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Viscosidad 13.9 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.99
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,3-Dichloro-2-propanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.