Learn More
1,3-Dicloro-2-propanol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11458606
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11458606 250 g 250 g
11448606 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11458606 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16003.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 96-23-1 | C3H6Cl2O | 128.98 g/mol
1,3-Dichloro-2-propanol biotransformation to epichlorohydrin by the whole cells of recombinant Escherichia coli via resin-based in situ product removal has been investigated. It is used in the synthesis of glycerol, in the production of plastics and textiles and in the synthesis of pharmaceuticals. Also used as a solvent and as a cement for celluloid. It is also present in some foods, e.g. soy sauce, soup spices and instant soups, from hydrolization of proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se ha investigado la biotransformación de 1,3-dicloro-2-propanol a epiclorohidrina por las células enteras de Escherichia coli recombinante mediante la eliminación de productos in situ a base de resina. Se utiliza en la síntesis de glicerol, en la producción de plásticos y textiles y en la síntesis de productos farmacéuticos. También se utiliza como disolvente y como cemento para celuloide. También está presente en algunos alimentos, como en la salsa de soja, las especias de sopa y las sopas instantáneas, a partir de la hidrolización de proteínas.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96-23-1
Fórmula molecular C3H6Cl2O
Peso molecular (g/mol) 128.98
Número MDL MFCD00000951
Clave InChI DEWLEGDTCGBNGU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-dichloro-2-propanol, dichlorohydrin, 1,3-dichloroisopropanol, 1,3-dichlorohydrin, glycerol 1,3-dichlorohydrin, 2-propanol, 1,3-dichloro, enodrin, 1,3-dichloro-2-hydroxypropane, 1,3-dichloroisopropyl alcohol, sym-glycerol dichlorohydrin
PubChem CID 7289
ChEBI CHEBI:18917
Nombre IUPAC 1,3-dicloropropan-2-ol
SMILES OC(CCl)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dichloro-2-propanol
Punto de fusión -4°C
Densidad 1.366
Punto de ebullición 174°C to 176°C
Temperatura de inflamación 85°C (185°F)
Fórmula lineal ClCH2CH(OH)CH2Cl
Índice de refracción 1.483
Cantidad 250 g
Número UN UN2750
Beilstein 1732063
Índice Merck 14,3074
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.99
Porcentaje de pureza ≥98%