Learn More
1,3-Dicloro-2-nitrobenceno, TRC
Código de producto. 30373456
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30373456 1 g
30386130 5 g
30374737 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30373456 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4382751G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 601-88-7
Fórmula molecular C6 H3 Cl2 N O2
Peso molecular (g/mol) 192
Sinónimo 1,3-Dichloro-2-nitrobenzene, 2,6-Dichloro-1-nitrobenzene, 2,6-Dichloronitrobenzene
Nombre IUPAC 1,3-dicloro-2-nitrobenceno
SMILES [O-][N+](=O)c1c(Cl)cccc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichloronitrobenzene
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9(10)11/h1-3H
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.9541