Learn More
1,3-Dicloro-2-metil-5-nitrobenceno, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10496662
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10496662 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10692063 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10496662 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM08058DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 7149-69-1
Fórmula molecular C7H5Cl2NO2
Peso molecular (g/mol) 206.022
Número MDL MFCD00174267
Clave InChI RUVCGWLHTVGNGI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dichloro-4-nitrotoluene, 1,3-dichloro-2-methyl-5-nitro-benzene, benzene, 1,3-dichloro-2-methyl-5-nitro, pubchem9506, maybridge1_005049, ksc496m1j
PubChem CID 251670
Nombre IUPAC 1,3-dicloro-2-metil-5-nitrobenceno
SMILES CC1=C(C=C(C=C1Cl)[N+](=O)[O-])Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Dichloro-2-methyl-5-nitrobenzene
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.03
Porcentaje de pureza 95%