Learn More
1,3-Dicloro-2-yodobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15421588
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15421588 5 g 5 g
15411588 1 g 1 g
15431588 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15421588 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55365.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 19230-28-5 | C6H3Cl2I | 272.89 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19230-28-5
Fórmula molecular C6H3Cl2I
Peso molecular (g/mol) 272.89
Número MDL MFCD00060658
Clave InChI ZMPGXSFTXBOKFM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 140498
Nombre IUPAC 1,3-dicloro-2-yodobenceno
SMILES ClC1=CC=CC(Cl)=C1I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dichloro-2-iodobenzene
Punto de fusión 64°C to 67°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Light sensitive
Sinónimo 2,6-dichloroiodobenzene, benzene, 1,3-dichloro-2-iodo, pubchem9581, acmc-1c3f6, ksc494i7b, 1,3-dichloro-2-iodo-benzene, #, benzene,1,3-dichloro-2-iodo, attercop-chm at115975
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.9
Porcentaje de pureza 98%