Learn More
1,3-Dichloro-2-butene, Mixture of cis and trans Isomers 96%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10598312 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10598312 5 g Glass bottle 5 g
1 options
Código de producto. 10598312 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 406780050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Dichloro-2-butene isomers
Nombre de nota 96%
CAS 926-57-8
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo a marrón
Densidad 1.16g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C4H6Cl2
Fórmula lineal ClCH2CHCHClCH3
Índice de refracción 1.4690 to 1.4730 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD00000861
Cantidad 5 g
Fieser 01,214; 02,111; 10,134
Sinónimo 1,3-dichlorobutylene, unii-pwg1e5mrlj, 1,3-dichloro-2-butene, trans-1,3-dichlorobutene-2, 1,3-dichlorobut-2-ene, pwg1e5mrlj, 2-butene, 1,3-dichloro-, e, 2-butene, 1,3-dichloro, e-1,3-dichloro-2-butene, 1,3-dichlorobutene-2
Clave InChI WLIADPFXSACYLS-DUXPYHPUSA-N
SMILES C\C(Cl)=C/CCl
Nombre IUPAC (2E)-1,3-diclorobut-2-eno
Peso molecular (g/mol) 124.99
PubChem CID 643911
Formula Weight (peso de la fórmula) 125
Porcentaje de pureza ≥95% (sum of cis and trans isomers)
Forma física Liquid