Learn More
1,3-Dicloro-2-buteno, cis + trans, 98 %, estabilizado con BHT, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11359186
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11359186 5 g 5 g
11369186 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11359186 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20334.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 926-57-8 | C4H6Cl2 | 124.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 926-57-8
Fórmula molecular C4H6Cl2
Peso molecular (g/mol) 124.99
Número MDL MFCD00000861
Clave InChI WLIADPFXSACYLS-DUXPYHPUSA-N
Sinónimo 1,3-dichlorobutylene, unii-pwg1e5mrlj, 1,3-dichloro-2-butene, trans-1,3-dichlorobutene-2, 1,3-dichlorobut-2-ene, pwg1e5mrlj, 2-butene, 1,3-dichloro-, e, 2-butene, 1,3-dichloro, e-1,3-dichloro-2-butene, 1,3-dichlorobutene-2
PubChem CID 643911
SMILES C\C(Cl)=C/CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dichloro-2-butene
Nombre de nota Cis + Trans
Densidad 1.161
Punto de ebullición 125°C to 129°C
Temperatura de inflamación 33°C (91°F)
Índice de refracción 1.473
Cantidad 5 g
Número UN UN1992
Beilstein 906754
Sensibilidad Moisture sensitive
Nombre IUPAC (2E)-1,3-diclorobut-2-eno
Formula Weight (peso de la fórmula) 125
Porcentaje de pureza 98%