Learn More
1,3-dicloro-1,1,3,3-tetraisopropildisiloxano, TRC
Código de producto. 30368928
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30368928 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30368928 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43619510G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane
CAS 69304-37-6
Fórmula molecular C12H28Cl2OSi2
Cantidad 10 g
Sinónimo 1,1,3,3-Tetraisopropyl-1,3-dichlorodisiloxane, 1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane, 1,3-Dichlorotetraisopropyldisiloxane, TIPDS-Cl2, Tetraisopropyldisiloxane-1,3-diyl Dichloride
Fórmula InChI InChI=1S/C12H28Cl2OSi2/c1-9(2)16(13,10(3)4)15-17(14,11(5)6)12(7)8/h9-12H,1-8H3
SMILES CC(C)[Si](Cl)(O[Si](Cl)(C(C)C)C(C)C)C(C)C
Nombre IUPAC cloro-[cloro-di(propan-2-il)silil]oxi-di(propan-2-il)silano
Peso molecular (g/mol) 315.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.1056