Learn More
1,3-Dicloro-1,1,3,3-tetraisopropildisiloxano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane is a silylating reagent used for simultaneous protection of 3'- and 5'-hydroxy functions of ribonucleosides. It is used in the analysis of Watson-Crick and Hoogstein base pairing in nucleotides. It is also employed in the formation of ribavirin chemical delivery systems. Further, it serves as a protecting group reagent for open-chain polyhydroxy compounds. In addition to this, it is involved in the preparation of cyclic bridged peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 1,3-dicloro-1,1,3,3-tetraisopropildisiloxano es un reactivo sililante utilizado para la protección simultánea de las funciones de 3′- y 5′-hidroxi de los ribonucleósidos. Se utiliza en el análisis de Watson-Crick y en el emparejamiento de bases de Hoogstein en los nucleótidos. También se emplea en la formación de sistemas de administración química de la ribavirina. Además, sirve como reactivo de grupo de protección para compuestos polihidroxi de cadena abierta. Además, participa en la preparación de péptidos cíclicos con puente.
Solubilidad
Miscible con dimetilformamida, hexano, acetato de etilo, cloroformo y diclorometano.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y con el agua.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 69°C to 70°C (0.5mmHg) |
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN1760 |
| Beilstein | 1934216 |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Información de solubilidad | Miscible with dimethylformamide,hexane,ethyl acetate,chloroform and dichloromethane. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 315.43 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
| Índice de refracción | 1.454 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- 1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane