Learn More
1,3-Dicloro-1,1,3,3-tetraisopropildisiloxano, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsDescription
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane |
| Nombre de nota | 96% |
| % mín. CAS | 95.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Color | Incolora |
| Densidad | 1.0000g/mL |
| Punto de ebullición | 120.0°C (15.0 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 76°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% |
| Show More |
Safety and Handling
- 1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.