Learn More
1,3-dibutilxantina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Dibutylxanthine |
| CAS | 2850-36-4 |
| Fórmula molecular | C13H20N4O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1,3-Dibutyl-3,9-dihydro-1H-purine-2,6-dione, 1,3-Dibutyl-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione, NSC 515484, SC 2732 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H20N4O2/c1-3-5-7-16-11-10(14-9-15-11)12(18)17(13(16)19)8-6-4-2/h9H,3-8H2,1-2H3,(H,14,15) |
| SMILES | CCCCN1C(=O)N(CCCC)c2[nH]cnc2C1=O |
| Peso molecular (g/mol) | 264.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 264.1586 |