Learn More
1,3-dibromopropano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Dibromopropane |
| CAS | 109-64-8 |
| Fórmula molecular | C3 H6 Br2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Propane, 1,3-dibromo- (8CI, 9CI, ACI), 1,3-Dibromopropane (ACI), 1,3-Bis(bromo)propane, NSC 62663, Trimethylene bromide, Trimethylene dibromide, α,γ-Dibromopropane, ω,ω'-Dibromopropane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H6Br2/c4-2-1-3-5/h1-3H2 |
| SMILES | BrCCCBr |
| Nombre IUPAC | 1,3-dibromopropano |
| Peso molecular (g/mol) | 201.89 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.8836 |