Learn More
1,3-dibromopropano, TRC
Código de producto. 30384101
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30384101 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30384101 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD425850500MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dibromopropane
CAS 109-64-8
Fórmula molecular C3 H6 Br2
Cantidad 500 mg
Sinónimo Propane, 1,3-dibromo- (8CI, 9CI, ACI), 1,3-Dibromopropane (ACI), 1,3-Bis(bromo)propane, NSC 62663, Trimethylene bromide, Trimethylene dibromide, α,γ-Dibromopropane, ω,ω'-Dibromopropane
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6Br2/c4-2-1-3-5/h1-3H2
SMILES BrCCCBr
Nombre IUPAC 1,3-dibromopropano
Peso molecular (g/mol) 201.89
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.8836