Learn More
1,3-dibromopropano-1,1,3,3-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Dibromopropane-1,1,3,3-D4 |
| CAS | 64528-94-5 |
| Fórmula molecular | C3 D4 H2 Br2 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Propane-1,1,3,3-d4, 1,3-dibromo- (9 CI), Propane-1,1,3,3-d4, 1,2-dibromo- (6 CI), 1,1,3,3-Tetradeutero-1,3-dibromopropane, 1,3-Dibromopropane-1,1,3,3-d4, 1,3-Dibromopropane-d4, 1,3-Dibromopropane-1,1,3,3-D4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H6Br2/c4-2-1-3-5/h1-3H2/i2D2,3D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(Br)CC([2 H])([2 H])Br |
| Nombre IUPAC | 1,3-dibromo-1,1,3,3-tetradeuteriopropano |
| Peso molecular (g/mol) | 205.9124 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.9087 g/mol |
| Mostrar más |