Learn More
1,3-Dibromobutano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11349829
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11349829 100 g 100 g
11339829 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11349829 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24123.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 107-80-2 | C4H8Br2 | 215.916 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-80-2
Fórmula molecular C4H8Br2
Peso molecular (g/mol) 215.916
Número MDL MFCD00000152
Clave InChI XZNGUVQDFJHPLU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo butane, 1,3-dibromo, 1,3-butylene bromide, 1,3 dibromobutane, 1,3-dibrombutan, butane,1,3-dibromo, 1,3-dibromo-butan, 1,3-butylenebromide, 1,3-dibromo butane, 1,3-dibromo-butane, pubchem3866
PubChem CID 7889
Nombre IUPAC 1,3-Dibromobutano
SMILES CC(CCBr)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dibromobutane
Densidad 1.789
Punto de ebullición 173°C to 176°C
Temperatura de inflamación None
Índice de refracción 1.5095
Cantidad 100 g
Beilstein 1731231
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.93
Porcentaje de pureza 98%