Learn More
1,3-Dibromobenceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10710891 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10710891 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
10417390 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10710891 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 186640100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 108-36-1 | C6H4Br2 | 235.91 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-36-1
Fórmula molecular C6H4Br2
Peso molecular (g/mol) 235.91
Número MDL MFCD00000078
Clave InChI JSRLURSZEMLAFO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-dibromobenzene, benzene, 1,3-dibromo, benzene, m-dibromo, unii-74ef6kh8tc, 1,3-dibromo-benzene, 74ef6kh8tc, 1,3-dibromo benzene, 3,5-dibromobenzene, 1,3-dibrormobenzene, 1, 3-dibromobenzene
PubChem CID 7927
ChEBI CHEBI:37151
Nombre IUPAC 1,3-dibromobenceno
SMILES BrC1=CC(Br)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Dibromobenzene
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -7°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.9500g/mL
Punto de ebullición 218°C to 219°C
Temperatura de inflamación 93°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H4Br2
Índice de refracción 1.6070 to 1.609
Cantidad 10 mL
Beilstein 05, 211
Gravedad específica 1.95
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.91
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,3-Dibromobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.