Learn More
1,3-Dibromobenceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460663
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11460663 500 g 500 g
11440663 25 g 25 g
11450663 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11460663 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12723.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 108-36-1 | C6H4Br2 | 235.91 g/mol
1,3-Dibromobenzene is used in Suzuki coupling reaction for the preparation of [n]metacyclophanes. It is used to prepare 5-(3-bromo-phenyl)-2,4-di-tert-butoxy-pyrimidine using Pd(0) (PPh3)4 as a reagent. Further, it undergoes solid-supported potassium fluoride-aluminum oxide palladium-catalyzed polyarylation reaction with phenyl boronic acid to get conjugated polyaryls.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
1,3-Dibromobenceno se utiliza en la reacción de acoplamiento Suzuki para la preparación de [n]metaciclofanos. Se utiliza para preparar 5-(3-bromo-fenil)-2,4-di-terc-butoxi-pirimidina utilizando paladio(0) (PPh3)4 como reactivo. Además, sufre una reacción de poliarilación catalizada por paladio de fluoruro de potasio-óxido de aluminio con ácido fenílico borónico para obtener poliarilos conjugados.
Solubilidad
Inmiscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-36-1
Fórmula molecular C6H4Br2
Peso molecular (g/mol) 235.91
Número MDL MFCD00000078
Clave InChI JSRLURSZEMLAFO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-dibromobenzene, benzene, 1,3-dibromo, benzene, m-dibromo, unii-74ef6kh8tc, 1,3-dibromo-benzene, 74ef6kh8tc, 1,3-dibromo benzene, 3,5-dibromobenzene, 1,3-dibrormobenzene, 1, 3-dibromobenzene
PubChem CID 7927
ChEBI CHEBI:37151
Nombre IUPAC 1,3-dibromobenceno
SMILES BrC1=CC(Br)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dibromobenzene
Punto de fusión -7°C
Densidad 1.955
Punto de ebullición 219°C to 220°C
Temperatura de inflamación 93°C (199°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Olor Odorless
Índice de refracción 1.608
Cantidad 500 g
Número UN UN3082
Beilstein 1904538
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.91
Porcentaje de pureza ≥97%
Forma física Líquido