Learn More
1,3-dibromoadamantano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Dibromoadamantane |
| CAS | 876-53-9 |
| Fórmula molecular | C10 H14 Br2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14Br2/c11-9-2-7-1-8(4-9)5-10(12,3-7)6-9/h7-8H,1-6H2/t7-,8+,9+,10- |
| SMILES | Br[C@@]12C[C@@H]3C[C@@H](C[C@@](Br)(C3)C1)C2 |
| Nombre IUPAC | 1,3-dibromoadamantano |
| Peso molecular (g/mol) | 294.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 291.9462 |