Learn More
1,3-Dibromoacetona, grado técnico, TRC
Código de producto. 30374022
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30374022 50 g
30374760 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30374022 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD42277550G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 816-39-7
Fórmula molecular C3 H4 Br2 O
Peso molecular (g/mol) 215.87
Sinónimo 2-Propanone, 1,3-dibromo-, 1,3-Dibromo-2-propanone, 1,3-Dibromoacetone, Bis(bromomethyl) ketone, NSC 249810
Nombre IUPAC 1,3-dibromopropan-2-ona
SMILES BrCC(=O)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dibromoacetone
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H4Br2O/c4-1-3(6)2-5/h1-2H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.8629