Learn More
1,3-Dibromoacetona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15417757
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15417757 25 g 25 g
15497747 1 g 1 g
15407757 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15417757 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H37325.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 816-39-7 | C3H4Br2O | 215.872 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
La 1,3-dibromoacetona se utiliza como antibiótico y agente antimicrobiano.
Solubilidad
Soluble en acetona, cloroformo, diclorometano y metanol.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes y calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 816-39-7
Fórmula molecular C3H4Br2O
Peso molecular (g/mol) 215.872
Número MDL MFCD00013540
Clave InChI LQQKDSXCDXHLLF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-dibromoacetone, 1,3-dibromo-2-propanone, 2-propanone, 1,3-dibromo, 1,3-dibromopropanone, bromomethyl ketone, bromomethylketone, sgqdllrxbrwsp@, 1,3-dibromacetone, acmc-20ap4e, 2-propanone,3-dibromo
PubChem CID 69952
Nombre IUPAC 1,3-dibromopropan-2-ona
SMILES C(C(=O)CBr)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dibromoacetone
Punto de fusión 29°C to 30°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 97°C to 98°C (21 mmHg)
Temperatura de inflamación 102°C (216°F)
Cantidad 25 g
Número UN UN1759
Beilstein 1740389
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in acetone,chloroform,dichloromethane and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.87
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Crystals or Fused Solid