Learn More
1,3-Dibromo-5-fluoro-2-yodobenzeno, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11453057
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11453057 5 g 5 g
11443057 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11453057 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15577.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62720-29-0
Fórmula molecular C6H2Br2FI
Peso molecular (g/mol) 379.79
Número MDL MFCD00042232
Clave InChI LIWKANDEJFABTQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dibromo-4-fluoroiodobenzene, benzene, 1,3-dibromo-5-fluoro-2-iodo, 1,3-dibromo-5-fluoro-2-iodo-benzene, pubchem3449, acmc-1b2cd, ksc615o5d, 2.6-dibromo-4-fluoro iodobenzene, 2,6-dibromo-4-fluoro-1-iodobenzene, benzene,1,3-dibromo-5-fluoro-2-iodo
PubChem CID 2724606
Nombre IUPAC 1,3-dibromo-5-fluoro-2-yodobenzeno
SMILES FC1=CC(Br)=C(I)C(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dibromo-5-fluoro-2-iodobenzene
Punto de fusión 132°C to 136°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 379.8
Porcentaje de pureza 97%