Learn More
1,3-Dibromo-5-clorobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11451030
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11451030 25 g 25 g
11431030 1 g 1 g
11441030 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11451030 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25411.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 14862-52-3 | Molecular Formula: C6H3Br2Cl | Molecular Weight: 270.348 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14862-52-3
Fórmula molecular C6H3Br2Cl
Peso molecular (g/mol) 270.348
Número MDL MFCD00070765
Clave InChI FNKCOUREFBNNHG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dibromochlorobenzene, 1-chloro-3,5-dibromobenzene, benzene, 1,3-dibromo-5-chloro, pubchem3634, ambsclk-224, intermediates-zcf02139, ksc181m3d, 1,3-dibromo-5-chloro-benzene, tpc-i027, fnkcourefbnnhg-uhfffaoysa
PubChem CID 84676
Nombre IUPAC 1,3-Dibromo-5-clorobenceno
SMILES C1=C(C=C(C=C1Br)Br)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dibromo-5-chlorobenzene
Punto de fusión 95°C to 98°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.35
Porcentaje de pureza 98%