Learn More
1,3-Dibromo-5-clorobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11431030
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11431030 1 g 1 g
11441030 5 g 5 g
11451030 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11431030 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25411.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 14862-52-3 | Molecular Formula: C6H3Br2Cl | Molecular Weight: 270.348 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14862-52-3
Fórmula molecular C6H3Br2Cl
Peso molecular (g/mol) 270.348
Número MDL MFCD00070765
Clave InChI FNKCOUREFBNNHG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dibromochlorobenzene, 1-chloro-3,5-dibromobenzene, benzene, 1,3-dibromo-5-chloro, pubchem3634, ambsclk-224, intermediates-zcf02139, ksc181m3d, 1,3-dibromo-5-chloro-benzene, tpc-i027, fnkcourefbnnhg-uhfffaoysa
PubChem CID 84676
Nombre IUPAC 1,3-Dibromo-5-clorobenceno
SMILES C1=C(C=C(C=C1Br)Br)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dibromo-5-chlorobenzene
Punto de fusión 95°C to 98°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.35
Porcentaje de pureza 98%