Learn More
1,3-Dibromo-5,5-dimetilhidantoína, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11402917
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11402917 100 g 100 g
11412917 500 g 500 g
11422917 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11402917 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15510.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 77-48-5 | C5H6Br2N2O2 | 285.923 g/mol
It is used for drinking water purification, recreational water treatment, as a bleaching agent in pulp and paper mills, and for treating industrial/commercial water cooling systems. It is an efficient and selective agent for the oxidation of thiols to disulfides in solution or under solvent-free conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
se utiliza para la purificación del agua potable, el tratamiento de aguas con fines recreativos, como agente blanqueador en fábricas de celulosa y papel, y para el tratamiento de sistemas de refrigeración de agua industriales/comerciales. Es un agente eficaz y selectivo para la oxidación de tioles a disulfuros en solución o en condiciones libres de disolventes.
Solubilidad
soluble en alcohol, éter y benceno. Insoluble en agua.
Nota
sensible a la humedad. Almacénese lejos de agentes oxidantes, agentes reductores, sustancias inflamables, materiales orgánicos, polvos metálicos y humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-48-5
Fórmula molecular C5H6Br2N2O2
Peso molecular (g/mol) 285.923
Número MDL MFCD00003189
Clave InChI VRLDVERQJMEPIF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-dibromo-5,5-dimethylhydantoin, dibromantin, dibromantine, take charge orange, dbdmh, n,n'-dibromodimethylhydantoin, 5,5-dimethyl-1,3-dibromohydantoin, 2,4-imidazolidinedione, 1,3-dibromo-5,5-dimethyl, 1,3-dibromo-5,5-dimethyl-2,4-imidazolidinedione, unii-v9r5f9i7mz
PubChem CID 6479
Nombre IUPAC 1,3-dibromo-5,5-dimetilimidazolidina-2,4-diona
SMILES CC1(C(=O)N(C(=O)N1Br)Br)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin
Punto de fusión ∼198°C (decomposition)
Temperatura de inflamación 155°C (311°F)
Cantidad 100 g
Número UN UN3085
Beilstein 146024
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in Alcohol,Ether,Benzene. Insoluble in Water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.93
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin