Learn More
1,3-Dibromo-5,5-dimetilhidantoína, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10347540 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10347540 500 g Frasco de plástico 500 g
10275500 25 g Frasco de plástico 25 g
13408418 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10347540 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 169545000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 77-48-5 | C5H6Br2N2O2 | 285.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-48-5
Fórmula molecular C5H6Br2N2O2
Peso molecular (g/mol) 285.91
Número MDL MFCD00003189
Clave InChI VRLDVERQJMEPIF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-dibromo-5,5-dimethylhydantoin, dibromantin, dibromantine, take charge orange, dbdmh, n,n'-dibromodimethylhydantoin, 5,5-dimethyl-1,3-dibromohydantoin, 2,4-imidazolidinedione, 1,3-dibromo-5,5-dimethyl, 1,3-dibromo-5,5-dimethyl-2,4-imidazolidinedione, unii-v9r5f9i7mz
PubChem CID 6479
Nombre IUPAC 1,3-dibromo-5,5-dimetilimidazolidina-2,4-diona
SMILES CC1(C(=O)N(C(=O)N1Br)Br)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Dibromo-5, 5-dimethylhydantoin
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 187.0°C to 191.0°C
Color Crema o amarillo
Temperatura de inflamación 155°C
Pérdida por secado 0.5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Iodometry)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 500 g
Fieser 01,208; 02,108; 12,158; 15,112
Índice Merck 15,3022
Información de solubilidad Solubility in water: 0.1% (25°C). Other solubilities: soluble in chloroform and glacial acetic acid,0.8% in benzene- 0.02% in ccl4 (25°C),insoluble in hexane,decomposes in ethylalcohol and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.91
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.