Learn More
1,3-Dibromo-5,5-dimetil-2,4-imidazolidindiona, TRC
Código de producto. 30369003
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30369003 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30369003 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD42527010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dibromo-5,5-dimethyl-2,4-imidazolidinedione
CAS 77-48-5
Fórmula molecular C5H6Br2N2O2
Cantidad 10 g
Sinónimo 1,3-Dibromo-5,5-dimethyl-hydantoin, 1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin, 1,3-Dibromo-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dione, 1,3-Dibromo-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione, 5,5-Dimethyl-1,3-dibromohydantoin, Dibromantin, Dibromantine, N,N'-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin, N,N'-Dibromodimethylhydantoin, NSC 33305
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6Br2N2O2/c1-5(2)3(10)8(6)4(11)9(5)7/h1-2H3
SMILES CC1(C)N(Br)C(=O)N(Br)C1=O
Nombre IUPAC 1,3-dibromo-5,5-dimetilimidazolidina-2,4-diona
Peso molecular (g/mol) 285.92
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.8796