Learn More
1,3-Dibromo-2-propanona, 70 %, téc., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10749901 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10749901 25 g Frasco de vidrio 25 g
1 options
Código de producto. 10749901 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 406550250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Dibromo-2-propanone
Nombre de nota tech., 70%
CAS 816-39-7
% mín. CAS 65.0
% máx. CAS 100.0
Color Marrón a Amarillo
Punto de ebullición 95°C (20.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 65% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C3H4Br2O
Fórmula lineal BrCH2COCH2Br
Número MDL MFCD00013540
Cantidad 25 g
Sinónimo 1,3-dibromoacetone, 1,3-dibromo-2-propanone, 2-propanone, 1,3-dibromo, 1,3-dibromopropanone, bromomethyl ketone, bromomethylketone, sgqdllrxbrwsp@, 1,3-dibromacetone, acmc-20ap4e, 2-propanone,3-dibromo
Clave InChI LQQKDSXCDXHLLF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(=O)CBr)Br
Nombre IUPAC 1,3-dibromopropan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 215.87
PubChem CID 69952
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.87
Porcentaje de pureza 70%
Grado Técnico
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,3-Dibromo-2-propanone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.