Learn More
1,3-Dibromo-2-propanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10569082 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10569082 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10055882 25 g Frasco de vidrio 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10569082 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 406541000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 96-21-9 | C3H6Br2O | 217.89 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96-21-9
Fórmula molecular C3H6Br2O
Peso molecular (g/mol) 217.89
Número MDL MFCD00000216
Clave InChI KIHQZLPHVZKELA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-dibromo-2-propanol, 2-propanol, 1,3-dibromo, 1,3-dibromohydrin, glycerol 1,3-dibromohydrin, 2-hydroxy-1,3-dibromopropane, 1,3-dibromo-2-hydroxypropane, alpha-dibromohydrin, .alpha.-dibromohydrin, glycerol alpha,gamma-dibromohydrin, glycerol alpha,gamma-dibromohydrine
PubChem CID 7287
Nombre IUPAC 1,3-dibromopropan-2-ol
SMILES OC(CBr)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Dibromo-2-propanol
Nombre de nota pract., 85%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Marrón o incoloro a amarillo
Densidad 2.1300g/mL
Punto de ebullición 219°C
Temperatura de inflamación 46°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH2BrCHOHCH2Br
Índice de refracción 1.5500 to 1.554
Cantidad 100 g
Beilstein 01, 365
Gravedad específica 2.13
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: very soluble in acetone,ethyl ether and ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.89
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,3-Dibromo-2-propanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.