Learn More
1,3-dibromo-2-metoxi-5-nitrobenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Dibromo-2-methoxy-5-nitrobenzene |
| CAS | 31106-74-8 |
| Fórmula molecular | C7H5Br2NO3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5Br2NO3/c1-13-7-5(8)2-4(10(11)12)3-6(7)9/h2-3H,1H3 |
| SMILES | O=N(=O)C1=CC(Br)=C(OC)C(Br)=C1 |
| Nombre IUPAC | 1,3-dibromo-2-metoxi-5-nitrobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 310.93 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 308.86 |