Learn More
1,3-Dibromo-2,2-dimetoxipropano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493534
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11493534 5 g 5 g
11403544 25 g 25 g
11413544 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11493534 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11217.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 22094-18-4 | C5H10Br2O2 | 261.941 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22094-18-4
Fórmula molecular C5H10Br2O2
Peso molecular (g/mol) 261.941
Número MDL MFCD00051792
Clave InChI CPAHOXOBYHMHDT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-dibromoacetone dimethyl acetal, 1,3-acetone dibromide dimethyl acetal, 1,3-dibromo-2,2-dimethoxy-propane, 2-bromo-1-bromomethyl-1,1-dimethoxyethane, 1,3-dibromoacetone dimethyl ketal, propane, 1,3-dibromo-2,2-dimethoxy, pubchem2043, ag120 intermediates, acmc-1ck33, timtec-bb sbb039320
PubChem CID 2734196
Nombre IUPAC 1,3-dibromo-2,2-dimetoxipropano
SMILES COC(CBr)(CBr)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dibromo-2,2-dimethoxypropane
Punto de fusión 64°C to 67°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1698992
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.95
Porcentaje de pureza 99%