Learn More
1,3-Dibromo-2,2-dimetoxipropano, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10436242 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10436242 1 g Glass bottle 1 g
10570902 5 g Frasco de vidrio 5 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10436242 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 355090010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22094-18-4
Fórmula molecular C5H10Br2O2
Peso molecular (g/mol) 261.94
Número MDL MFCD00051792
Clave InChI CPAHOXOBYHMHDT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-dibromoacetone dimethyl acetal, 1,3-acetone dibromide dimethyl acetal, 1,3-dibromo-2,2-dimethoxy-propane, 2-bromo-1-bromomethyl-1,1-dimethoxyethane, 1,3-dibromoacetone dimethyl ketal, propane, 1,3-dibromo-2,2-dimethoxy, pubchem2043, ag120 intermediates, acmc-1ck33, timtec-bb sbb039320
PubChem CID 2734196
Nombre IUPAC 1,3-dibromo-2,2-dimetoxipropano
SMILES COC(CBr)(CBr)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Dibromo-2, 2-dimethoxypropane
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 65°C to 68°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Glass bottle
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.94
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Crystalline Powder