Learn More
1,3-Dibromo-2,2-dietilpropano, téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322177
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11322177 10 g 10 g
11332177 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11322177 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09629.09
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67969-84-0
Fórmula molecular C7H14Br2
Peso molecular (g/mol) 257.997
Número MDL MFCD00039190
Clave InChI ZIQNZEFIQWBNHV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3-bis bromomethyl pentane, 1,3-dibromo-2,2-diethylpropane, pentane, 3,3-bis bromomethyl, 3,3-bis bromomethyl pentane #, 2,2-diethyl-1,3-dibromopropane
PubChem CID 106258
Nombre IUPAC 3,3-bis(bromometilo)pentano
SMILES CCC(CC)(CBr)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dibromo-2,2-diethylpropane
Punto de fusión 38°C to 41°C
Punto de ebullición 96°C to 97°C (10 mmHg)
Cantidad 10 g
Beilstein 1697848
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.01
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico