Learn More
1,3-Dibenzilurea, TRC
Código de producto. 30132748
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132748 1 g 1 g
30005395 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132748 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4185001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1466-67-7
Fórmula molecular C15 H16 N2 O
Peso molecular (g/mol) 240.3
Sinónimo Lacosamide Impurity C, N,N'-Bis(phenylmethyl)urea, N,N'-Dibenzylurea, sym-Dibenzylurea
Nombre IUPAC 1,3-dibenzilurea
SMILES O=C(NCc1ccccc1)NCc2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dibenzylurea
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H16N2O/c18-15(16-11-13-7-3-1-4-8-13)17-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2,(H2,16,17,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.1263