Learn More
1,3-dibenciloxi-2-propanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Dibenzyloxy-2-propanol |
| CAS | 6972-79-8 |
| Fórmula molecular | C17 H20 O3 |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H20O3/c18-17(13-19-11-15-7-3-1-4-8-15)14-20-12-16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17-18H,11-14H2 |
| SMILES | OC(COCc1ccccc1)COCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 1,3-bis(fenilmetoxi)propan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 272.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 272.1412 |