Learn More
1,3-dibencil-5-fluorouracilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Dibenzyl-5-fluorouracil |
| CAS | 75500-02-6 |
| Fórmula molecular | C18 H15 F N2 O2 |
| Cantidad | 2 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H15FN2O2/c19-16-13-20(11-14-7-3-1-4-8-14)18(23)21(17(16)22)12-15-9-5-2-6-10-15/h1-10,13H,11-12H2 |
| SMILES | FC1=CN(Cc2ccccc2)C(=O)N(Cc3ccccc3)C1=O |
| Nombre IUPAC | 1,3-dibencil-5-fluoropirimidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 310.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 310.1118 |