Learn More
1,3-Dibencil-5-cianohexahidropirimidina, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11318075
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11318075 25 g 25 g
11308075 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11318075 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08264.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86236-77-3
Fórmula molecular C19H21N3
Peso molecular (g/mol) 291.398
Número MDL MFCD00051959
Clave InChI PSDQOOQJPHTEIA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-dibenzyl-5-cyanohexahydropyrimidine, 1,3-dibenzylhexahydropyrimidine-5-carbonitrile, 1,3-bisbenzyl-1,3-diazaperhydroine-5-carbonitrile, maybridge1_003279, 5-pyrimidinecarbonitrile,hexahydro-1,3-bis phenylmethyl
PubChem CID 2806026
Nombre IUPAC 1,3-dibencil-1,3-diazinano-5-carbonitrilo
SMILES C1C(CN(CN1CC2=CC=CC=C2)CC3=CC=CC=C3)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dibenzyl-5-cyanohexahydropyrimidine
Punto de fusión 77°C to 82°C
Cantidad 25 g
Número UN UN3439
Beilstein 5572924
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.39
Porcentaje de pureza 99%