Learn More
1,3-Dibenzil-1H-benzo[d]imidazol-3-cloruro de io, TRC
Código de producto. 30367355
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30367355 100 mg 100 miligramos
30357807 500 mg 500 miligramos
30359580 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30367355 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD159141100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36339-13-6
Fórmula molecular C21H19ClN2
Peso molecular (g/mol) 334.85
Sinónimo 1,3-Dibenzyl-1H-1,3-benzodiazol-3-ium Chloride, 1,3-Dibenzylbenzimidazolium Chloride 1,3-Dibenzylbenzimidzolium Chloride, N,N'-Dibenzylbenzimidazolium Chloride
Nombre IUPAC 1,3-dibenzilbenzimidazol-3-io; cloruro
SMILES [Cl-].C(c1ccccc1)[n+]2cn(Cc3ccccc3)c4ccccc24
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dibenzyl-1H-benzo[d]imidazol-3-ium Chloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H19N2.ClH/c1-3-9-18(10-4-1)15-22-17-23(16-19-11-5-2-6-12-19)21-14-8-7-13-20(21)22;/h1-14,17H,15-16H2;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.1237