Learn More
1,3-Dibenzoiloxibenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464230
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11464230 100 g 100 g
11494014 5 g 5 g
11404024 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11464230 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A11983.22
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 94-01-9 | Molecular Formula: C20H14O4 | Molecular Weight: 318.33 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 94-01-9
Fórmula molecular C20H14O4
Peso molecular (g/mol) 318.33
Número MDL MFCD00016576
Clave InChI SUQGLJRNDJRARS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-dibenzoyloxybenzene, resorcinol dibenzoate, 1,3-benzenediol, dibenzoate, 1,3-phenylene dibenzoate, m-phenylene dibenzoate, resorcinol, dibenzoate, 1,3-bis benzoyloxy benzene, 3-benzoyloxy phenyl benzoate, 1,3-benzenediol, 1,3-dibenzoate, 1,3-phenylenedibenzoate
PubChem CID 66742
Nombre IUPAC benzoato (3-benzoiloxifenilo)
SMILES O=C(OC1=CC(OC(=O)C2=CC=CC=C2)=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 1,3-Dibenzoyloxybenzene
Punto de fusión 116°C to 119°C
Temperatura de inflamación 93°C (199°F)
Cantidad 100 g
Beilstein 2059467
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.33
Porcentaje de pureza 98%