Learn More
1,3-Dibenzoilbenceno, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11495103
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11495103 5 g 5 g
11405113 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11495103 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12768.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3770-82-9 | C20H14O2 | 286.33 g/mol
1,3-Dibenzoylbenzene is suitable reagent used in the synthesis of 1,3-bis(1-phenylvinyl)benzene (MDDPE). It may be used in the synthesis of polyanionic spin-quintet molecular clusters and ground state undecet hydrocarbon with 10 parallel spins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,3-dibenzoilbenceno es un reactivo adecuado que se emplea en la síntesis de 1,3-bis(1-fenilvinil)benceno (MDDPE). Se puede emplear en la síntesis de complejos moleculares de quinteto-espín polianiónicos y de hidrocarburos undecet de estado terrestre con 10 espines paralelos.
Solubilidad
Poco soluble (4,0E-3 g/l) (25 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, y en un recipiente cerrado herméticamente. Con buena ventilación. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3770-82-9
Fórmula molecular C20H14O2
Peso molecular (g/mol) 286.33
Número MDL MFCD00014086
Clave InChI MJQHDSIEDGPFAM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-dibenzoylbenzene, 1,3-phenylenebis phenylmethanone, m-dibenzoylbenzene, methanone, 1,3-phenylenebis phenyl, 3-benzoylphenyl phenyl methanone, m-dibenzoyl benzene, methanone, 1,1'-1,3-phenylene bis 1-phenyl, phenyl 3-phenylcarbonyl phenyl ketone
PubChem CID 77388
Nombre IUPAC (3-benzoilfenilo)-fenilmetanona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC(=CC=C2)C(=O)C3=CC=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dibenzoylbenzene
Punto de fusión 98°C to 99°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1973337
Información de solubilidad Sparingly Soluble (4.0E-3g/L) (25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.33
Porcentaje de pureza ≥98%