Learn More
1,3-Diazaspiro[4.5]decano-2,4-diona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10722357
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10722357 5 g 5 g
10593042 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10722357 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor JFD02410DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 702-62-5
Fórmula molecular C8H12N2O2
Peso molecular (g/mol) 168.196
Número MDL MFCD00022404
Clave InChI NERNEXMEYQFFHU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-diazaspiro 4.5 decane-2,4-dione, 5,5-pentamethylenehydantoin, hydantoin, pentamethylene, 5,5'-cyclohexanespirohydantoin, 5,5-pentamethylenespirohydantoin, hydantoin, 5,5-pentamethylene, cyclohexanespiro-5'-hydantoin, spiro cyclohexane-1,5'-hydantoin, 2,4-diazaspiro 4.5 decane-1,3-dione, cyclohexane-spiro-5-hydantoin
PubChem CID 12799
Nombre IUPAC 1,3-diazaspiro[4.5]decano-2,4-diona
SMILES C1CCC2(CC1)C(=O)NC(=O)N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Diazaspiro[4.5]decane-2, 4-dione
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.19
Porcentaje de pureza 97%