Learn More
1,3-Diaminopropano, TRC
Código de producto. 30361917
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30361917 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30361917 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD41666010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Diaminopropane
CAS 109-76-2
Fórmula molecular C3H10N2
Cantidad 10 g
Sinónimo 1,3-Diamino-n-propane, 1,3-Diaminopropane, 1,3-Propylenediamine, 1,3-Trimethylenediamine, 3-Aminopropylamine, DAP, NSC 8154, TMEDA, Trimethylenediamine, alpha,ω-Propanediamine
Fórmula InChI InChI=1S/C3H10N2/c4-2-1-3-5/h1-5H2
SMILES NCCCN
Peso molecular (g/mol) 74.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.0844