Learn More
Diclorhidrato de 1,3-diaminopropano (bajo contenido de agua), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Diaminopropane Dihydrochloride |
| CAS | 10517-44-9 |
| Fórmula molecular | C3H10N2 • 2HCl |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Trimethylenediamine Dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H10N2.2ClH/c4-2-1-3-5;;/h1-5H2;2*1H |
| SMILES | NCCCN.Cl.Cl |
| Nombre IUPAC | clorhidrato de propano-1,3-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 147.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 146.04 |