Learn More
1,3-Diamino-2-propanol, TRC
Código de producto. 30363187
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30363187 25 g 25 g
30359926 10 g 10 g
30362445 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30363187 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD41663025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 616-29-5
Fórmula molecular C3H10N2O
Peso molecular (g/mol) 90.12
Sinónimo (3-Amino-2-hydroxypropyl)amine, 1,3-Diamino-2-hydroxypropane, 1,3-Diamino-2-propanol, 1,3-Diaminopropan-2-ol, 2-Hydroxy-1,3-diaminopropane, 2-Hydroxy-1,3-propanediamine, 2-Hydroxypropylenediamine, Dapol, NSC 6070
Nombre IUPAC 1,3-Diaminopropan-2-ol
SMILES NCC(O)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Diamino-2-propanol
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H10N2O/c4-1-3(6)2-5/h3,6H,1-2,4-5H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.0793