Learn More
1,3-diamino-2-propanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474167
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
11474167 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 11474167
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A19618.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Se usa como absorbente de formaldehído y en la absorción de gas ácido y dióxido de carbono. También se utiliza como intermedio farmacéutico y en síntesis orgánica.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se usa como absorbente de formaldehído y en la absorción de gas ácido y dióxido de carbono.También se utiliza como intermediario farmacéutico y en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Muy soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes.Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Diamino-2-propanol
CAS 616-29-5
Punto de fusión 40°C to 45°C
Punto de ebullición 235°C
Temperatura de inflamación >110°C
Fórmula molecular C3H10N2O
Número MDL MFCD00008142
Cantidad 250 g
Beilstein 741859
Sinónimo 1,3-diamino-2-propanol, 1,3-diamino-2-hydroxypropane, diaminoisopropanol, 2-hydroxy-1,3-diaminopropane, 2-propanol, 1,3-diamino
Información de solubilidad Very soluble aq. soln..
Clave InChI UYBWIEGTWASWSR-UHFFFAOYSA-N
SMILES NCC(O)CN
Nombre IUPAC 1,3-Diaminopropan-2-ol
Peso molecular (g/mol) 90.13
PubChem CID 61157
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.13
Porcentaje de pureza 97%